Få mere at vide
2,4,6-Triisopropylbenzensulfonylhydrazid
Artikelnummer. 11343407
Skift visning
Mængde:
0.5 g
2 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11343407 0.5 g 0.5g
11333407 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11343407 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 017976.02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Læg i indkøbskurv
Som reagens til generering af diimid | CAS: 39085-59-1 | C15H26N2O2S | 298,45 g/mol
Som reagens til dannelse af diimid
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 39085-59-1
Molekylær formel C15H26N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 298.45
MDL nummer MFCD00014750
InChI nøgle UGRVYFQFDZRNMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-triisopropylbenzenesulfonohydrazide, 2,4,6-triisopropylbenzenesulfonyl hydrazide, 2,4,6-triisopropylbenzenesulphonohydrazide, 2,4,6-tri propan-2-yl benzenesulfonohydrazide, benzenesulfonic acid, 2,4,6-tris 1-methylethyl-, hydrazide, tpsh, ksc918s7f, 2,4,6-triisopropylbenzene sulfonohydrazide, 2,4,6-triisopropylbenzenesulfono hydrazide, 2,4,6-triisopropylbenzene sulphonohydrazide
PubChem CID 359333
IUPAC navn 2,4,6-tri(propan-2-yl)benzensulfonohydrazid
SMIL CC(C)C1=CC(C(C)C)=C(C(=C1)C(C)C)S(=O)(=O)NN
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2, 4, 6-Triisopropylbenzenesulfonyl hydrazide
Smeltepunkt 110 °C til 112 °C (dekomponering)
Mængde 0.5 g
Beilstein 2145001
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 298.58
Fysisk form Krystallinsk