Få mere at vide
2,4,6-Triisopropylbenzensulfonylchlorid, 98%
Artikelnummer. 11470333
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11470333 500 g 500g
11450333 25 g 25g
11460333 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470333 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11458.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 6553-96-4 | C15H23ClO2S | 302,857 g/mol
2,4,6-Triisopropylbenzensulfonylchlorid anvendes til syntese af glycerophospholipider som et kondenseringsmiddel og til analyse af phosphonolipider i æggeblomme ved HPLC/MS-teknik. Det fungerer som et koblingsreagens til syntesen af oligonukleotider og som sulfonater af pyrimidinnukleosider. Det tjener også som et kondenseringsmiddel i syntesen af hydrogenphosphonatdiestere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,4,6-Triisopropylbenzensulfonylchlorid anvendes til syntese af glycerophospholipider som kondenseringsmiddel og til analyse af phosphonolipider i æggeblomme ved HPLC/MS-teknik. Det fungerer som et koblingsreagens til syntesen af oligonukleotider og som sulfonater af pyrimidinnukleosider. Det tjener også som et kondenseringsmiddel i syntesen af hydrogenphosphonatdiestere.
Opløselighed
Opløselig i chloroform.
Noter
Inkompatibel med stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6553-96-4
Molekylær formel C15H23ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 302.857
MDL nummer MFCD00007433
InChI nøgle JAPYIBBSTJFDAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-triisopropylbenzenesulfonyl chloride, 2,4,6-triisopropylbenzene-1-sulfonyl chloride, trisyl chloride, 2,4,6-triisopropylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4,6-tris 1-methylethyl, 2,4,6-triisopropylbenzenesulfonylchloride, 2,4,6-triisopropyl-benzenesulfonyl chloride, tpscl 2,4,6-triisopropyl benzenesulfonyl chloride, 2,4,6-triisopropylphenylsulfonyl chloride, 2,4,6-triisopropyl benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 81042
IUPAC navn 2,4,6-tri(propan-2-yl)benzensulfonylchlorid
SMIL CC(C)C1=CC(=C(C(=C1)C(C)C)S(=O)(=O)Cl)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 94 °C til 97 °C
Mængde 500 g
FN nummer UN3261
Beilstein 1218575
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform.
Formel vægt 302.87
Procent renhed 98%