Få mere at vide
2,4,6-triisopropylbenzensulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
2,4,6-Triisopropylbenzensulfonylchlorid anvendes til syntese af glycerophospholipider som et kondenseringsmiddel og til analyse af phosphonolipider i æggeblomme ved HPLC/MS-teknik. Det fungerer som et koblingsreagens til syntesen af oligonukleotider og som sulfonater af pyrimidinnukleosider. Det tjener også som et kondenseringsmiddel i syntesen af hydrogenphosphonatdiestere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2,4,6-Triisopropylbenzensulfonylchlorid anvendes til syntese af glycerophospholipider som kondenseringsmiddel og til analyse af phosphonolipider i æggeblomme ved HPLC/MS-teknik. Det fungerer som et koblingsreagens til syntesen af oligonukleotider og som sulfonater af pyrimidinnukleosider. Det tjener også som et kondenseringsmiddel i syntesen af hydrogenphosphonatdiestere.
Opløselighed
Opløselig i chloroform.
Noter
Inkompatibel med stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl chloride |
| Smeltepunkt | 94°C to 97°C |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 1218575 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Opløselighedsinformation | Soluble in chloroform. |
| Formel vægt | 302.87 |
| Procent renhed | 98% |