Få mere at vide
2,4,6-Triisopropylbenzensulfonamid, 98%
Artikelnummer. 11378175
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11378175 25 g 25g
11368175 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378175 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08445.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
CAS: 105536-22-9 | C15H25NO2S | 283,43 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105536-22-9
Molekylær formel C15H25NO2S
Molekylvægt (g/mol) 283.43
MDL nummer MFCD00051975
InChI nøgle PRMNQLMPSVOZIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-triisopropylbenzenesulfonamide, 2,4,6-tri propan-2-yl benzenesulfonamide, 2,4,6-tris methylethyl benzenesulfonamide, cbmicro_034663, acmc-1bt32, 2,4,6-triisopropylbenzenesulfonamine, benzenesulfonamide,2,4,6-tris 1-methylethyl
PubChem CID 736244
IUPAC navn 2,4,6-tri(propan-2-yl)benzensulfonamid
SMIL CC(C)C1=CC(C(C)C)=C(C(=C1)C(C)C)S(N)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonamide
Smeltepunkt 113 °C til 116 °C
Mængde 25 g
Beilstein 2658523
Formel vægt 283.44
Procent renhed 98%