Få mere at vide
2,4,6-Triisopropylbenzenboronsyre, 98%
Artikelnummer. 11429947
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11429947 25 g 25g
11409947 1 g 1g
11419947 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429947 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22891.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 154549-38-9 | C15H25BO2 | 248,173 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 154549-38-9
Molekylær formel C15H25BO2
Molekylvægt (g/mol) 248.173
MDL nummer MFCD02683099
InChI nøgle FGFYEKLWZBTLEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-triisopropylphenyl boronic acid, 2,4,6-triisopropylphenylboronic acid, 2,4,6-triisopropylbenzeneboronic acid, 2,4,6-tri propan-2-yl phenyl boronic acid, 2,4,6-tris propan-2-yl phenyl boronic acid, acmc-209dav, 2,4,6-triisopropylphenyiboronic acid, 2,4,6-triisopropylphenyl boronicacid
PubChem CID 15153544
IUPAC navn [2,4,6-tri(propan-2-yl)phenyl]boronsyre
SMIL B(C1=C(C=C(C=C1C(C)C)C(C)C)C(C)C)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Triisopropylbenzeneboronic acid
Smeltepunkt ∼165 °C (dekomponering)
Mængde 25 g
Formel vægt 248.16
Procent renhed 98%