Få mere at vide
2,4,6-Trihydroxybenzaldehyde, 95%
Artikelnummer. 11494217
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11494217 25 g 25g
11474217 1 g 1g
11484217 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494217 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19678.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 487-70-7 | C7H6O4 | 154.12 g/mol
2,4,6-Trihydroxybenzaldehyd anvendes til fremstilling af 2-methyl-phloroglucinol ved hydrogenering under anvendelse af 5% palladium/carbon. Det fungerer som en reaktant til syntesen af biologisk aktive molekyler såsom 2,4,6-trichlorphenylhydrazoner. Det bruges også som en xanthinoxidasehæmmer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,4,6-Trihydroxybenzaldehyd anvendes til fremstilling af 2-methyl-phloroglucinol ved hydrogenering under anvendelse af 5% palladium/carbon. Det fungerer som en reaktant til syntesen af biologisk aktive molekyler såsom 2,4,6-trichlorphenylhydrazoner. Det bruges også som en xanthinoxidasehæmmer.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 487-70-7
Molekylær formel C7H6O4
Molekylvægt (g/mol) 154.12
MDL nummer MFCD00003329
InChI nøgle BTQAJGSMXCDDAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phloroglucinaldehyde, benzaldehyde, 2,4,6-trihydroxy, formylphloroglucinal, phloroglucinolcarboxaldehyde, formylphloroglucinol, phloroglucinol aldehyde, 2,4,6-trihydroxy-benzaldehyde, 2,4,6-trihydroxybenzaldehyd, pubchem21790, acmc-1ao01
PubChem CID 68099
IUPAC navn 2,4,6-trihydroxybenzaldehyd
SMIL OC1=CC(O)=C(C=O)C(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Trihydroxybenzaldehyde
Smeltepunkt ∼195°C (decomposition)
Mængde 25 g
Beilstein 2254429
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 154.12
Procent renhed 95%