Få mere at vide
2',4',6'-Trihydroxyacetophenonhydrat, 98+%
Artikelnummer. 11366816
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11366816 25 g 25g
11356816 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11366816 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04156.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
CAS: 480-66-0 | C8H8O4 | 168,15 g/mol
2',4',6'-Trihydroxyacetophenonhydrat er en forbindelse, der øger galdesekretion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2 ,′4′ ,6′ -Trihydroxyacetophenonhydrat er en forbindelse, der øger galdesekretion.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 480-66-0
Molekylær formel C8H8O4
Molekylvægt (g/mol) 168.15
MDL nummer MFCD00002287
InChI nøgle XLEYFDVVXLMULC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2,4,6-trihydroxyphenyl ethanone, 2',4',6'-trihydroxyacetophenone, phloroacetophenone, phloracetophenone, acetophloroglucine, 2,4,6-trihydroxyacetophenone, acetylphloroglucinol, ethanone, 1-2,4,6-trihydroxyphenyl, 2-acetylphloroglucinol, 1-2,4,6-trihydroxyphenyl-ethanone
PubChem CID 68073
ChEBI CHEBI:64344
IUPAC navn 1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=C(O)C=C(O)C=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2',4',6'-Trihydroxyacetophenone hydrate
Smeltepunkt 218 °C til 223 °C
Mængde 25 g
Beilstein 1911197
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 168.15 (Vandfri)
Procent renhed ≥98%