Få mere at vide
2,4,6-trifluorbenzoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459846
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11459846 5 g 5g
11449846 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459846 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20323.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 79538-29-7 | C7H2ClF3O | 194.537 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79538-29-7
Molekylær formel C7H2ClF3O
Molekylvægt (g/mol) 194.537
MDL nummer MFCD00070810
InChI nøgle SIFIJQFBERMWMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-trifluorobenzoylchloride, 2,4,6-trifluoro-benzoyl chloride, acmc-20aof3, timtec-bb sbb005827, 2,4,6-tri-fluorobenzoyl chloride, 2,4,6-trifluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride,2,4,6-trifluoro, benzoyl chloride, 2,4,6-trifluoro, 2,4,6-trifluorobenzoyl chloride 1g, benzoyl chloride, 2,4,6-trifluoro-9ci
PubChem CID 144895
IUPAC navn 2,4,6-trifluorbenzoylchlorid
SMIL C1=C(C=C(C(=C1F)C(=O)Cl)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Trifluorobenzoyl chloride
Tæthed 1.499
Kogepunkt 167°C to 168°C
Brydningsindeks 1.484
Mængde 5 g
FN nummer UN1760
Beilstein 1958563
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 194.54
Procent renhed 97%