Få mere at vide
2,4,6-Trifluorobenzonitrile, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11328316
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11328316 5 g 5g
11318316 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11328316 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15525.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96606-37-0
Molekylær formel C7H2F3N
Molekylvægt (g/mol) 157.095
MDL nummer MFCD00042399
InChI nøgle HTKFGTCCOJIUIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 2,4,6-trifluoro, 2,4,6-trifluorobenzenecarbonitrile, ncr bf df ff, pubchem1565, acmc-209s7e, ksc488g9f, 2,4,6-trifluoro-benzonitrile, 2,4,6-trifluorobenzonitrile, benzonitrile, 2,4,6-trifluoro-, radical ion 1-9ci
PubChem CID 737177
IUPAC navn 2,4,6-trifluorobenzonitrile
SMIL C1=C(C=C(C(=C1F)C#N)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Trifluorobenzonitrile
Smeltepunkt 55°C to 58°C
Kogepunkt 179°C
Flammepunkt 92°C (197°F)
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Beilstein 5512504
Formel vægt 157.1
Procent renhed 99%