Få mere at vide
2,4,6-Trifluorobenzoic acid, 98%
Artikelnummer. 11448637
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11448637 1 g 1g
11458637 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11448637 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19758.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 28314-80-9 | C7H3F3O2 | 176.094 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28314-80-9
Molekylær formel C7H3F3O2
Molekylvægt (g/mol) 176.094
MDL nummer MFCD00042398
InChI nøgle SJZATRRXUILGHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2,4,6-trifluoro, 2,4,6-trifluorobenzoicacid, the derivatives, 2,4,6-trifluorobenzioc acid, pubchem1347, acmc-209h1r, ksc204g9t, 2,4,6-trifluoro-benzoic acid, rarechem al bo 0448, benzoicacid, 2,4,6-trifluoro
PubChem CID 520373
IUPAC navn 2,4,6-trifluorbenzoesyre
SMIL C1=C(C=C(C(=C1F)C(=O)O)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Trifluorobenzoic acid
Smeltepunkt 140°C to 142°C
Mængde 1 g
Beilstein 1958300
Formel vægt 176.1
Procent renhed 98%