Få mere at vide
2,4,6-Trifluorbenzenboronsyre, 97%
Artikelnummer. 11338696
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11338696 1 g 1g
11348696 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338696 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19402.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-07-2026
CAS: 182482-25-3 | C6H4BF3O2 | 175,90 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 182482-25-3
Molekylær formel C6H4BF3O2
Molekylvægt (g/mol) 175.90
MDL nummer MFCD01863169
InChI nøgle IPEIGKHHSZFAEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-trifluorophenyl boronic acid, 2,4,6-trifluorobenzeneboronic acid, 2,4,6-trifluorophenylboronicacid, 2,4,6-trifluorophenyl boranediol, boronic acid, 2,4,6-trifluorophenyl, pubchem1788, acmc-209ejj, chembl91770, boronicacid, b-2,4,6-trifluorophenyl, boronic acid, b-2,4,6-trifluorophenyl
PubChem CID 2779329
IUPAC navn (2,4,6-trifluorphenyl)boronsyre
SMIL OB(O)C1=C(F)C=C(F)C=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Trifluorobenzeneboronic acid
Smeltepunkt ∼235°C
Mængde 1 g
Beilstein 8549766
Formel vægt 175.9
Procent renhed 97%