Få mere at vide
2,4,6-Trifluoroaniline, 98%
Artikelnummer. 11464393
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11464393 1 g 1g
11474393 5 g 5g
11484393 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464393 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10964.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 363-81-5 | C6H4F3N | 147.1 g/mol
2,4,6-trifluoranilin blev anvendt i syntesen af 3-nitro-2,4,6-trifluoracetanilid; erier af Na-phenyl-N-(1-phenylcyclopentyl)-methylurinstoffer og 4-substituerede 2,6-difluor-N-arylpyridinoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,4,6-trifluoranilin blev anvendt i syntesen af 3-nitro-2,4,6-trifluoracetanilid; erie af N′ -phenyl-N-(1-phenylcyclopentyl)-methylurinstoffer og 4-substituerede 2,6-difluor-N-arylpyridinoner.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 363-81-5
Molekylær formel C6H4F3N
MDL nummer MFCD00007650
InChI nøgle BJSVKBGQDHUBHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-1,3,5-trifluorobenzene, 2,4,6-trifluorobenzenamine, benzenamine, 2,4,6-trifluoro, 2,4,6-trifluorophenylamine, pubchem2468, acmc-1cmhu, 2,4,6 trifluoroaniline, 2,4,6-tri-fluoroaniline, 2,4,6-trifluoro aniline, 2,4,6-trifluoro-aniline
PubChem CID 67765
IUPAC navn 2,4,6-trifluoranilin
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Trifluoroaniline
Smeltepunkt 33°C to 36°C
Kogepunkt 57°C (22 mmHg)
Flammepunkt 54°C (129°F)
Lugt Recognizable
Mængde 1 g
FN nummer UN2926
Beilstein 2831022
SMIL C1=C(C=C(C(=C1F)N)F)F
Molekylvægt (g/mol) 147.1
Formel vægt 147.1
Procent renhed 98%