Få mere at vide
2',4',6'-Trifluoroacetophenone, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11366609
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11366609 5 g 5g
11356609 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11366609 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26198.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
2′,4′,6′-Trifluoroacetophenone was the reactant in the synthesis of 4, 6-and 6, 7-difluoro-3-methyl-1H-indazoles.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51788-77-3
Molekylær formel C8H5F3O
Molekylvægt (g/mol) 174.12
MDL nummer MFCD00061194
InChI nøgle FFJSZHCBWFPSJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',4',6'-trifluoroacetophenone, 1-2,4,6-trifluorophenyl ethanone, 2,4,6-trifluoroacetophenone, 1-2,4,6-trifluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,4,6-trifluorophenyl, 1-2,4,6-trifluoro-phenyl-ethanone, 1-acetyl-2,4,6-trifluorobenzene, pubchem4290, acmc-209kvx, 2',4,6'-trifluoroacetophenone
PubChem CID 2776906
IUPAC navn 1-(2,4,6-trifluorophenyl)ethanone
SMIL CC(=O)C1=C(F)C=C(F)C=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2',4',6'-Trifluoroacetophenone
Brydningsindeks 1.473
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 174.12
Procent renhed 98%