Få mere at vide
(2,4,6-Trichlorophenoxy)acetic Acid, TRC
Artikelnummer. 30452844
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30452844 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30452844 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT774580500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Trichlorophenoxyacetic acid
CAS 575-89-3
Molekylær formel C8 H5 Cl3 O3
Mængde 500 mg
Synonym 2,4,6, Trichlorophenoxyacetic acid (BTS 9608), Acetic acid, 2-(2,4,6-trichlorophenoxy)- (ACI), 2-(2,4,6-Trichlorophenoxy)acetic acid (ACI), Acetic acid, (2,4,6-trichlorophenoxy)- (8CI, 9CI), (2,4,6-Trichlorophenoxy)acetic acid, 2,4,6-T, NSC 61993
InChI formel InChI=1S/C8H5Cl3O3/c9-4-1-5(10)8(6(11)2-4)14-3-7(12)13/h1-2H,3H2,(H,12,13)
SMIL OC(=O)COc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
IUPAC navn 2-(2,4,6-trichlorophenoxy)acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 255.48
Formel vægt 253.9304