Få mere at vide
(2,4,6-Trichlorophenoxy)acetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,6-Trichlorophenoxyacetic acid |
| CAS | 575-89-3 |
| Molekylær formel | C8 H5 Cl3 O3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2,4,6, Trichlorophenoxyacetic acid (BTS 9608), Acetic acid, 2-(2,4,6-trichlorophenoxy)- (ACI), 2-(2,4,6-Trichlorophenoxy)acetic acid (ACI), Acetic acid, (2,4,6-trichlorophenoxy)- (8CI, 9CI), (2,4,6-Trichlorophenoxy)acetic acid, 2,4,6-T, NSC 61993 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5Cl3O3/c9-4-1-5(10)8(6(11)2-4)14-3-7(12)13/h1-2H,3H2,(H,12,13) |
| SMIL | OC(=O)COc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl |
| IUPAC navn | 2-(2,4,6-trichlorophenoxy)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 255.48 |
| Formel vægt | 253.9304 |