Få mere at vide
2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride, 98%
Artikelnummer. 11924881 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11924881 25 g Glasflaske 25g
10645541 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11924881 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 335180250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4136-95-2 | C7H2Cl4O | 243.89 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4136-95-2
Molekylær formel C7H2Cl4O
Molekylvægt (g/mol) 243.89
MDL nummer MFCD00075323
InChI nøgle OZGSEIVTQLXWRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-trichlorobenzoylchloride, benzoyl chloride, 2,4,6-trichloro, mi, acmc-209jk3, ksc494s2p, 2,4,6-cl3c6h2cocl, 2,4,6-ttrichlorobenzoyl chloride, 2,4,6-trichloro benzoyl chloride, 2,4,6-trichlorobenzoic acid chloride, 2,4,6-tris chloranyl benzoyl chloride
PubChem CID 2733703
IUPAC navn 2,4,6-trichlorbenzoylchlorid
SMIL ClC(=O)C1=C(Cl)C=C(Cl)C=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4, 6-Trichlorobenzoyl chloride
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Tæthed 1.5600g/mL
Kogepunkt 107.0°C to 108.0°C (6.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5750 to 1.5770
Mængde 25 g
Merck Index 15,9798
Specifik vægtfylde 1.56
Formel vægt 243.9
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.