Få mere at vide
2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride, 98%
Artikelnummer. 11339015
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11339015 5 g 5g
11349015 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11339015 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14159.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4136-95-2 | C7H2Cl4O | 243.89 g/mol
2,4,6-Trichlorbenzoylchlorid anvendes til fremstilling afγ -lakton ogδ -lacton, alifatiske aromatiske anhydrider, der kræves til syntesen af amfifil hyaluronan, blandet anhydrid, der kræves til syntesen af angelatestere, syntese af både spongistatin 1 og spongistatin 2 og lactoner med stor ring i høje udbytter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,4,6-Trichlorbenzoylchlorid anvendes til fremstilling afγ -lacton og δ-lacton, alifatiske aromatiske anhydrider, krævet til syntese af amfifil hyaluronan, blandet anhydrid, krævet til syntese af angelatestere, syntese af både spongistatin 1 og spongistatin 2 og lactoner med stor ring i højt udbytte.
Opløselighed Reagerer med vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Det er følsomt over for fugt. Uforeneligt med stærke baser og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4136-95-2
Molekylær formel C7H2Cl4O
Molekylvægt (g/mol) 243.89
MDL nummer MFCD00075323
InChI nøgle OZGSEIVTQLXWRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-trichlorobenzoylchloride, benzoyl chloride, 2,4,6-trichloro, mi, acmc-209jk3, ksc494s2p, 2,4,6-cl3c6h2cocl, 2,4,6-ttrichlorobenzoyl chloride, 2,4,6-trichloro benzoyl chloride, 2,4,6-trichlorobenzoic acid chloride, 2,4,6-tris chloranyl benzoyl chloride
PubChem CID 2733703
IUPAC navn 2,4,6-trichlorbenzoylchlorid
SMIL ClC(=O)C1=C(Cl)C=C(Cl)C=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride
Tæthed 1.561
Kogepunkt 107°C to 108°C (6 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.575
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Beilstein 2050280
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 243.91
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride