Få mere at vide
2,4,6-trichlorbenzoesyre, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15488999
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15488999 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 15488999 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14191.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 50-43-1 | C7H3Cl3O2 | 225.449 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Trichlorobenzoic acid
CAS 50-43-1
Smeltepunkt 162°C to 164°C
Molekylær formel C7H3Cl3O2
MDL nummer MFCD00060699
Mængde 5 g
Beilstein 1874127
Synonym benzoic acid, 2,4,6-trichloro, unii-0bwg1hx6ck, 2,4,6-trichlorobenzoicacid, 2,4,6-trichloro-benzoic acid, 0bwg1hx6ck, 2,4,6-trichlorbenzoes, pubchem18496, acmc-209kme, 2,4,6-trichlorobbenzoicacid, ksc270e7f
InChI nøgle RAFFVQBMVYYTQS-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=C(C=C(C(=C1Cl)C(=O)O)Cl)Cl
IUPAC navn 2,4,6-trichlorbenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 225.449
PubChem CID 5764
Formel vægt 225.46
Procent renhed 94%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4,6-Trichlorobenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4,6-Trichlorobenzoic acid