Få mere at vide
2,4,6-tribromtoluen, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
2,4,6-Tribromtoluene, bruges som et kemisk og organisk mellemprodukt. Det kan bruges til at fremstille 2,4,6-tribrom-benzylbromid ved en temperatur på 200 - 220 °C.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2,4,6-Tribromtoluene, bruges som et kemisk og organisk mellemprodukt. Det kan bruges til at fremstille 2,4,6-tribrom-benzylbromid ved en temperatur på °200 - 220 C.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,6-Tribromotoluene |
| Smeltepunkt | 67°C to 70°C |
| Tæthed | 2.479 |
| Kogepunkt | 290°C |
| Mængde | 10 g |
| Beilstein | 2359313 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 328.83 |
| Procent renhed | ≥98% |