Få mere at vide
2,4,6-Tribromoanilin, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,6-Tribromoaniline |
| Smeltepunkt | 118 °C til 122 °C |
| Tæthed | 2.35 |
| Kogepunkt | 300 °C |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 2209258 |
| Merck Index | 14,9610 |
| Formel vægt | 329.83 |
| Procent renhed | 98% |