Få mere at vide
2,4,6-tribrom-3-hydroxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372636
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11372636 10 g 10g
11382636 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372636 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08656.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
CAS: 2737-22-6 | Molekylformel: C7H3Br3O2 | Molekylvægt: 358,81 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2737-22-6
Molekylær formel C7H3Br3O2
Molekylvægt (g/mol) 358.81
MDL nummer MFCD00017320
InChI nøgle FAWOIFAFFUDNJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxy-2,4,6-tribromobenzaldehyde, benzaldehyde, 3-hydroxy-2,4,6-tribromo, benzaldehyde,2,4,6-tribromo-3-hydroxy, acmc-1cj0g, 3-08-00-00209 beilstein handbook reference, 2,4,6-tris bromanyl-3-oxidanyl-benzaldehyde
PubChem CID 200803
IUPAC navn 2,4,6-tribrom-3-hydroxybenzaldehyd
SMIL OC1=C(Br)C=C(Br)C(C=O)=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Tribromo-3-hydroxybenzaldehyde
Smeltepunkt 119 °C til 122 °C
Mængde 10 g
Beilstein 2098037
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 358.81
Procent renhed 98%