Få mere at vide
2,4,5-Trimethoxybenzoic acid, 99%
Artikelnummer. p-7024519
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11479576
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A19324.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 490-64-2 | C10H11O5 | 211.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 490-64-2
Molekylær formel C10H11O5
Molekylvægt (g/mol) 211.19
MDL nummer MFCD00002435
InChI nøgle KVZUCOGWKYOPID-UHFFFAOYSA-M
Synonym asaronic acid, benzoic acid, 2,4,5-trimethoxy, asarylic acid, calamonic acid, acmc-209ket, 2,4,5-trimethoxybenzoicacid, ksc489o7d, 2,4,5-trimethoxy-benzoic acid, 2,4,5-trimethoxybenzoic acid, alpha-hydroxyphenylacetic acid; amygdalic acid; alpha-hydroxyphenylacetic acid; alpha-hydroxy-benzeneacetic acid
PubChem CID 10276
SMIL COC1=CC(OC)=C(C=C1OC)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,5-Trimethoxybenzoic acid
Smeltepunkt 143°C to 145°C
Mængde 10 g
IUPAC navn 2,4,5-trimethoxybenzoat
Formel vægt 212.2
Procent renhed 99%