Få mere at vide
2,4,5-Trimethoxybenzoesyre, 99%
Artikelnummer. 11489576
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11489576 50 g 50g
11479576 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489576 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19324.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 490-64-2 | C10H11O5 | 211,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 490-64-2
Molekylær formel C10H11O5
Molekylvægt (g/mol) 211.19
MDL nummer MFCD00002435
InChI nøgle KVZUCOGWKYOPID-UHFFFAOYSA-M
Synonym asaronic acid, benzoic acid, 2,4,5-trimethoxy, asarylic acid, calamonic acid, acmc-209ket, 2,4,5-trimethoxybenzoicacid, ksc489o7d, 2,4,5-trimethoxy-benzoic acid, 2,4,5-trimethoxybenzoic acid, alpha-hydroxyphenylacetic acid; amygdalic acid; alpha-hydroxyphenylacetic acid; alpha-hydroxy-benzeneacetic acid
PubChem CID 10276
SMIL COC1=CC(OC)=C(C=C1OC)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,5-Trimethoxybenzoic acid
Smeltepunkt 143 °C til 145 °C
Mængde 50 g
IUPAC navn 2,4,5-trimethoxybenzoesyre
Formel vægt 212.2
Procent renhed 99%