Få mere at vide
2,4,5-Trimethoxybenzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,5-Trimethoxybenzaldehyde |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O4/c1-12-8-5-10(14-3)9(13-2)4-7(8)6-11/h4-6H,1-3H3 |
| Formel vægt | 196.0736 |