Få mere at vide
2,4,5-trimethoxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10173300 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10173300 25 g Glasflaske 25g
10469260 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10173300 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 157940250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4460-86-0 | C10H12O4 | 196.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4460-86-0
Molekylær formel C10H12O4
Molekylvægt (g/mol) 196.20
MDL nummer MFCD00003312
InChI nøgle IAJBQAYHSQIQRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym asaraldehyde, asaronaldehyde, asarylaldehyde, azarylaldehyde, benzaldehyde, 2,4,5-trimethoxy, gazarin, 3,4,6-trimethoxybenzaldehyde, unii-ndu8j2q00d, 2,4,5-trimethoxy-benzaldehyde, ccris 1296
PubChem CID 20525
IUPAC navn 2,4,5-trimethoxybenzaldehyd
SMIL COC1=CC(OC)=C(C=O)C=C1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4, 5-Trimethoxybenzaldehyde
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 111.0°C to 115.0°C
Farve Hvid til beige
Kogepunkt 140°C (4.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3O)3C6H2CHO
Mængde 25 g
Beilstein 08, 389
Formel vægt 196.2
Procent renhed 98%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.