Få mere at vide
2,4,5-trimethoxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479827
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479827 100 g 100g
11469827 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11479827 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22792.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4460-86-0 | C10H12O4 | 196.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4460-86-0
Molekylær formel C10H12O4
Molekylvægt (g/mol) 196.20
MDL nummer MFCD00003312
InChI nøgle IAJBQAYHSQIQRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym asaraldehyde, asaronaldehyde, asarylaldehyde, azarylaldehyde, benzaldehyde, 2,4,5-trimethoxy, gazarin, 3,4,6-trimethoxybenzaldehyde, unii-ndu8j2q00d, 2,4,5-trimethoxy-benzaldehyde, ccris 1296
PubChem CID 20525
IUPAC navn 2,4,5-trimethoxybenzaldehyd
SMIL COC1=CC(OC)=C(C=O)C=C1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
Smeltepunkt 111°C to 115°C
Kogepunkt 140°C (4 mmHg)(sublimation)
Mængde 100 g
Beilstein 1951403
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 196.2
Procent renhed 98%