Få mere at vide
2,4,5-trifluorphenylboronsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11925791 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11925791 5 g 5g
11935791 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11925791 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 393800050
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 247564-72-3
Molekylær formel C6H4BF3O2
Molekylvægt (g/mol) 175.90
MDL nummer MFCD01863165
InChI nøgle KCHHKNCSISEAAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,5-trifluorophenyl boronic acid, 2,4,5-trifluorobenzeneboronic acid, boronic acid, b-2,4,5-trifluorophenyl, boronic acid, 2,4,5-trifluorophenyl, 2,4,5-trifluorophenylboronicacid, pubchem1787, acmc-1cd74
PubChem CID 2783133
IUPAC navn (2,4,5-trifluorphenyl)borsyre
SMIL OB(O)C1=CC(F)=C(F)C=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4, 5-Trifluorophenylboronic acid
Smeltepunkt 118,0 °C til 119,0 °C
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel F3C6H2B(OH)2
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: .. Andre opløseligheder: opløselige i methanol
Formel vægt 175.9
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4,5-Trifluorophenylboronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.