Få mere at vide
2,4,5-Trifluorophenylacetic acid, 94%
Artikelnummer. 11396589
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11396589 1 g 1g
11306599 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11396589 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26190.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 209995-38-0 | C8H5F3O2 | 190.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 209995-38-0
Molekylær formel C8H5F3O2
Molekylvægt (g/mol) 190.12
MDL nummer MFCD00082479
InChI nøgle YSQLGGQUQDTBSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,5-trifluorophenylacetic acid, 2-2,4,5-trifluorophenyl acetic acid, 2,4,5-trifluorophenyl acetic acid, 2,4,5-trifluoro-phenyl-acetic acid, 2,4,5-trifluorophenylaceticacid, 2,4,5-trifluoro phenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,4,5-trifluoro, pubchem3526, pubchem7287
PubChem CID 2777950
IUPAC navn 2-(2,4,5-trifluorphenyl)eddikesyre
SMIL OC(=O)CC1=CC(F)=C(F)C=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,5-Trifluorophenylacetic acid
Smeltepunkt 121°C to 124°C
Mængde 1 g
Formel vægt 190.12
Procent renhed 94%