Få mere at vide
2,4,5-Trifluorobenzeneboronic acid, 97%
Artikelnummer. 11377459
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11377459 5 g 5g
11387459 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377459 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27858.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 247564-72-3 | C6H4BF3O2 | 175.90 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 247564-72-3
Molekylær formel C6H4BF3O2
Molekylvægt (g/mol) 175.90
MDL nummer MFCD01863165
InChI nøgle KCHHKNCSISEAAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,5-trifluorophenyl boronic acid, 2,4,5-trifluorobenzeneboronic acid, boronic acid, b-2,4,5-trifluorophenyl, boronic acid, 2,4,5-trifluorophenyl, 2,4,5-trifluorophenylboronicacid, pubchem1787, acmc-1cd74
PubChem CID 2783133
IUPAC navn (2,4,5-trifluorphenyl)borsyre
SMIL OB(O)C1=CC(F)=C(F)C=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,5-Trifluorobenzeneboronic acid
Smeltepunkt 99°C to 101°C
Mængde 5 g
Formel vægt 175.9
Procent renhed 97%