Få mere at vide
2',4',5'-Trifluoroacetophenone, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11316629
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11316629 5 g 5g
11306629 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11316629 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26205.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 129322-83-4
Molekylær formel C8H5F3O
Molekylvægt (g/mol) 174.122
MDL nummer MFCD00061193
InChI nøgle GVTLJUZWNNFHMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',4',5'-trifluoroacetophenone, 1-2,4,5-trifluorophenyl ethanone, 2,4,5-trifluoroacetophenone, 1-2,4,5-trifluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,4,5-trifluorophenyl, 1-2,4,5-trifluoro-phenyl-ethanone, 1-acetyl-2,4,5-trifluorobenzene, pubchem4288, acmc-209bgn, 2',4',5'-trifluoro acetophenone
PubChem CID 594417
IUPAC navn 1-(2,4,5-trifluorphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC(=C(C=C1F)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2',4',5'-Trifluoroacetophenone
Tæthed 1.331
Flammepunkt 71°C (160°F)
Brydningsindeks 1.4665
Mængde 5 g
Formel vægt 174.12
Procent renhed 99%