Få mere at vide
2,4,5-trifluor-N'-hydroxybenzencarboximidamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10697190
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10697190 10 g 10g
10167042 1 g 1g
10027094 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10697190 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO01290EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Chemical Identifiers
CAS 690632-34-9
Molekylær formel C7H5F3N2O
Molekylvægt (g/mol) 190.125
MDL nummer MFCD06200878
InChI nøgle JWJFTTGUXZRMMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,5-trifluoro-n-hydroxy-benzamidine, 2,4,5-trifluoro-n-hydroxybenzimidamide, hydroxyimino 2,4,5-trifluorophenyl methylamine, z-2,4,5-trifluoro-n'-hydroxybenzene-1-carboximidamide
PubChem CID 9582832
IUPAC navn 2,4,5-trifluor-N'-hydroxybenzencarboximidamid
SMIL C1=C(C(=CC(=C1F)F)F)C(=NO)N
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2, 4, 5-Trifluoro-N'-hydroxybenzenecarboximidamide
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 10 g
Formel vægt 190.12
Procent renhed 97%