Få mere at vide
2,4,5-trifluor-3-methoxybenzoylchlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10756633
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10756633 10 g 10g
10163184 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10756633 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB02064EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 112811-66-2
Molekylær formel C8H4ClF3O2
Molekylvægt (g/mol) 224.563
InChI nøgle JVQSZTJTWSUJCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxy-2,4,5-trifluorobenzoyl chloride, pubchem8384, acmc-1c4v9, 2,4,5-trifluoro-3-methoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride,2,4,5-trifluoro-3-methoxy, benzoyl chloride, 2,4,5-trifluoro-3-methoxy, 2,4,5-trifluoro-3-methoxybenzoyl chloride, 2,4,5-tris fluoranyl-3-methoxy-benzoyl chloride
PubChem CID 2775281
IUPAC navn 2,4,5-trifluor-3-methoxybenzoylchlorid
SMIL COC1=C(C(=CC(=C1F)F)C(=O)Cl)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4, 5-Trifluoro-3-methoxybenzoyl chloride
Analyseprocentområde 95%
Mængde 10 g
Formel vægt 224.56
Procent renhed 97%