missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,4,2',4'-Tetrabromodiphenyl Ether, TRC

Artikelnummer. 17959389
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17959389 2.5 g
17938529 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17959389 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2911452.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 5436-43-1
Molekylær formel C12 H6 Br4 O
Molekylvægt (g/mol) 485.79
Synonym Benzene, 2,4-dibromo-1-(2,4-dibromophenoxy)-, Benzene, 1,1'-oxybis[2,4-dibromo- (9CI), 2,4-Dibromo-1-(2,4-dibromophenoxy)benzene, 2,2',4,4'-Tetrabromodiphenyl ether, 2,2',4,4'-Tetrabromodiphenyl oxide, 2,4,2',4'-Tetrabromodiphenyl ether, BDE 47, NSC 21724, PBDE 47
IUPAC navn 2,4-dibromo-1-(2,4-dibromophenoxy)benzene
SMIL Brc1ccc(Oc2ccc(Br)cc2Br)c(Br)c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale PBDE 47 (2,2',4,4'-Tetrabromodiphenyl Ether)
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C12H6Br4O/c13-7-1-3-11(9(15)5-7)17-12-4-2-8(14)6-10(12)16/h1-6H
Formel vægt 481.7152
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.