Få mere at vide
2,4,2',4'-Tetrabromodiphenyl Ether, TRC
Artikelnummer. 17938529
Skift visning
Mængde:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17938529 250 mg
17959389 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17938529 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT291145250MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5436-43-1
Molekylær formel C12 H6 Br4 O
Molekylvægt (g/mol) 485.79
Synonym Benzene, 2,4-dibromo-1-(2,4-dibromophenoxy)-, Benzene, 1,1'-oxybis[2,4-dibromo- (9CI), 2,4-Dibromo-1-(2,4-dibromophenoxy)benzene, 2,2',4,4'-Tetrabromodiphenyl ether, 2,2',4,4'-Tetrabromodiphenyl oxide, 2,4,2',4'-Tetrabromodiphenyl ether, BDE 47, NSC 21724, PBDE 47
IUPAC navn 2,4-dibromo-1-(2,4-dibromophenoxy)benzene
SMIL Brc1ccc(Oc2ccc(Br)cc2Br)c(Br)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PBDE 47 (2,2',4,4'-Tetrabromodiphenyl Ether)
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C12H6Br4O/c13-7-1-3-11(9(15)5-7)17-12-4-2-8(14)6-10(12)16/h1-6H
Formel vægt 481.7152
Procent renhed >95%