Få mere at vide
2-[3-(trifluormethyl)phenyl]ethylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15491119
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15491119 1 g 1g
15401129 5 g 5g
15411129 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15491119 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64084.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 52516-30-0 | C9H10F3N | 189.181 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52516-30-0
Molekylær formel C9H10F3N
Molekylvægt (g/mol) 189.181
MDL nummer MFCD00040756
InChI nøgle BPVYCXMGJPKOTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-trifluoromethyl phenyl ethanamine, 3-trifluoromethyl phenethylamine, 2-3-trifluoromethylphenyl ethylamine, 2-3-trifluoromethyl phenyl ethylamine, phenethylamine, m-trifluoromethyl, m-trifluoromethylphenethylamine, m-trifluoromethyl phenethylamine, benzeneethanamine, 3-trifluoromethyl, 2-3-trifluoromethylphenyl-ethylamine
PubChem CID 104223
IUPAC navn 2-[3-(trifluormethyl)phenyl]ethanamin
SMIL C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)CCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.18 g/mL
Kogepunkt 113°C (22 mmHg)
Brydningsindeks 1.4645
Mængde 1 g
FN nummer UN2735
Beilstein 4398117
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 189.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske