Få mere at vide
2-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]nicotinic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diflufenican Metabolite AE B107137 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H8F3NO3/c14-13(15,16)8-3-1-4-9(7-8)20-11-10(12(18)19)5-2-6-17-11/h1-7H,(H,18,19) |
| Formel vægt | 283.0456 |