Få mere at vide
2-(3-pyridyl)ethan-1-ol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10469454
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10469454 5 g 5g
10272312 250 mg 250mg
10009421 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10469454 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM09875DE
Kemiske identifikatorer
CAS 6293-56-7
Molekylær formel C7H9NO
Molekylvægt (g/mol) 123.155
MDL nummer MFCD00831047
InChI nøgle YPWSASPSYAWQRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyridineethanol, 3-2-hydroxyethyl pyridine, 2-pyridin-3-yl ethanol, 2-3-pyridyl ethan-1-ol, 2-3-pyridyl-1-ethanol, 2-pyridin-3-yl ethan-1-ol, 3-pyridylethanol, 2-3-pyridyl ethanol, pyridyl-3-methylcarbinol, 3-hydroxyethyl pyridine
PubChem CID 80515
IUPAC navn 2-pyridin-3-ylethanol
SMIL C1=CC(=CN=C1)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(3-Pyridyl)ethan-1-ol
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Formel vægt 123.15
Procent renhed 97%