Få mere at vide
2-(3-pyridyl)ethan-1-ol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10009421
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 10009421
Brand: Thermo Scientific Maybridge KM09875DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 6293-56-7
Molekylær formel C7H9NO
Molekylvægt (g/mol) 123.155
MDL nummer MFCD00831047
InChI nøgle YPWSASPSYAWQRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyridineethanol, 3-2-hydroxyethyl pyridine, 2-pyridin-3-yl ethanol, 2-3-pyridyl ethan-1-ol, 2-3-pyridyl-1-ethanol, 2-pyridin-3-yl ethan-1-ol, 3-pyridylethanol, 2-3-pyridyl ethanol, pyridyl-3-methylcarbinol, 3-hydroxyethyl pyridine
PubChem CID 80515
IUPAC navn 2-pyridin-3-ylethanol
SMIL C1=CC(=CN=C1)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(3-Pyridyl)ethan-1-ol
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 123.15
Procent renhed 97%