Få mere at vide
2,3-Pentanedione, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -52°C |
| Tæthed | 0.96 g/cm3 at 20°C |
| MDL nummer | MFCD00009313 |
| Mængde | 100 mL |
| Synonym | 2,3-Pentanedione, 2,3-Pentanedione |