Få mere at vide
2,3-Pentanedione, 97%
Artikelnummer. 13458478 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
13458478 500 mL Glasflaske 500ml
10154750 25 mL Glasflaske 25ml
10553771 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13458478 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 221475000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 600-14-6 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 600-14-6
Molekylær formel C5H8O2
Molekylvægt (g/mol) 100.12
MDL nummer MFCD00009313
InChI nøgle TZMFJUDUGYTVRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-pentanedione, acetylpropionyl, acetyl propionyl, 2,3-pentadione, acetylpropionyl van, unii-k4wbe45scm, acetyl propionyl natural, 2,3-pentane-dione, pentan-2,3-dione, ethyl methyl diketone
PubChem CID 11747
ChEBI CHEBI:52774
IUPAC navn pentan-2,3-dion
SMIL CCC(=O)C(C)=O
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Pentanedione
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -52.0°C
Farve Gul
Tæthed 0.9580g/mL
Kogepunkt 110.0°C to 112.0°C
Flammepunkt 18°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5COCOCH3
Brydningsindeks 1.4020 to 1.4060
Mængde 500 mL
Beilstein 01,776
Specifik vægtfylde 0.958
Opløselighedsinformation Solubility in water: 60g/L (15°C). Other solubilities: miscible with ethanol, glycerol and, propylene glycol, ether
Formel vægt 100.12
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3-Pentanedione
Palabra de advertencia
  • Fare
Clasificación
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Consejos de prudencia
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.