Få mere at vide
2,3-Pentanedion, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Pentanedione |
| Smeltepunkt | -52 °C |
| Kogepunkt | 110 °C til 112 °C |
| Flammepunkt | 18 °C (64 °F) |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN1224 |
| Beilstein | 1699638 |
| Formel vægt | 100.12 |
| Procent renhed | 97% |