Få mere at vide
(+)-2,3-O-Benzylidene-D-threitol, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10063350 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. 10063350
Brand: Thermo Scientific Acros 254840010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-2, 3-O-Benzylidene-D-threitol
Navn note 98%
CAS 58383-35-0
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 69.0°C to 74.0°C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C11H14O4
MDL nummer MFCD00010198
Mængde 1 g
Specifik rotation + 10.50
Synonym +-2,3-o-benzylidene-d-threitol, 4r,5r-2-phenyl-1,3-dioxolane-4,5-diyl dimethanol, 4r,5r-5-hydroxymethyl-2-phenyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol, 2,3-o-benzylidene-d-threitol, 2-o,3-o-benzylidene-d-threitol, --2,3-0-benzylidene-l-threitol, 4r,5r-4,5-dihydroxymethyl-2-phenyl-1,3-dioxolan, 4r,5r-+-2-phenyl-1,3-dioxolane-4,5-dimethanol, 4r,5r-5-hydroxymethyl-2-phenyl-1,3-dioxolan-4-yl methan-1-ol
InChI nøgle AEJRVTSEJAYBNR-NXEZZACHSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2OC(C(O2)CO)CO
IUPAC navn [(4R,5R)-5-(hydroxymethyl)-2-phenyl-1,3-dioxolan-4-yl]methanol
Molekylvægt (g/mol) 210.3
PubChem CID 719729
Formel vægt 210.3
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver