Få mere at vide
2-(3-Methylphenoxy)ethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(3-Methylphenoxy)ethanol |
| Kogepunkt | 104 °C til 105 °C (3 mmHg) |
| Mængde | 10 g |
| Beilstein | 2247221 |
| Formel vægt | 152.19 |
| Procent renhed | 98% |