Få mere at vide
2-(3-Methylphenoxy)ethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341787
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11341787 2 g 2g
11351787 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11341787 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04984.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13605-19-1
Molekylær formel C9H12O2
Molekylvægt (g/mol) 152.193
MDL nummer MFCD00014035
InChI nøgle FDBXUXVQIOQYIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-methylphenoxy ethanol, 2-m-tolyloxy ethanol, ethanol, 2-3-methylphenoxy, ethylene glycol mono-m-tolyl ether, m-cresoxyethanol, 2-3-tolyloxy ethanol, ethanol, 2-m-tolyloxy, 2-3'-methylphenoxy ethanol, ethylene glycol m-cresyl ether, 2-3-methylphenoxy ethan-1-ol
PubChem CID 83611
IUPAC navn 2-(3-methylphenoxy)ethanol
SMIL CC1=CC(=CC=C1)OCCO
Spécification
Kemisk navn eller materiale 2-(3-Methylphenoxy)ethanol
Kogepunkt 104°C to 105°C (3 mmHg)
Mængde 2 g
Beilstein 2247221
Formel vægt 152.19
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.