Få mere at vide
2-[3-(Hydroxymethyl)-5-methyl-4-triazolyl]-5-chlorobenzophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[3-(Hydroxymethyl)-5-methyl-4-triazolyl]-5-chlorobenzophenone |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14ClN3O2/c1-11-19-20-16(10-22)21(11)15-8-7-13(18)9-14(15)17(23)12-5-3-2-4-6-12/h2-9,22H,10H2,1H3 |
| Formel vægt | 327.0775 |