Få mere at vide
2,3-hexandion, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341657
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11341657 5 g 5g
11351657 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11341657 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04669.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3848-24-6 | C6H10O2 | 114.14 g/mol
2,3-hexandion bruges til at evaluere xanthankoncentrationens indflydelse på frigivelsen af aromaforbindelser i xanthan-fortykkede fødevaremodelsystemer. Det reagerer med ethylendiamin for at give makrocyklisk tetradentate 12-leddet nitrogendonor (N4) ligand.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,3-hexandion bruges til at evaluere indflydelsen af xanthankoncentration på frigivelsen af aromaforbindelser i xanthan-fortykkede fødevaremodelsystemer. Det reagerer med ethylendiamin for at give makrocyklisk tetradentate 12-leddet nitrogendonor (N4) ligand.
Opløselighed Delvis blandbar i vand
.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3848-24-6
Molekylær formel C6H10O2
Molekylvægt (g/mol) 114.14
MDL nummer MFCD00009398
InChI nøgle MWVFCEVNXHTDNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-hexanedione, acetylbutyryl, acetyl butyryl, methyl propyl diketone, butyryl acetyl, hexanedione, unii-559anr3nvs, 2,3-hexandione, fema no. 2558, 559anr3nvs
PubChem CID 19707
ChEBI CHEBI:87583
IUPAC navn hexan-2,3-dion
SMIL CCCC(=O)C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Hexanedione
Smeltepunkt -30°C
Tæthed 0.937
Kogepunkt 127°C to 128°C
Flammepunkt 28°C (82°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.412
Mængde 5 g
FN nummer UN1224
Beilstein 1699896
Opløselighedsinformation Partly miscible in water.
Formel vægt 114.15
Procent renhed 94%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Hexanedione
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3-Hexanedione