Få mere at vide
2,3-Heptanedione, 97+%
Artikelnummer. 11459426
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11459426 100 g 100g
11439426 5 g 5g
11449426 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459426 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19136.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 96-04-8 | C7H12O2 | 128.171 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96-04-8
Molekylær formel C7H12O2
Molekylvægt (g/mol) 128.171
MDL nummer MFCD00036550
InChI nøgle FJPGAMCQJNLTJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-heptanedione, acetyl valeryl, valerylacetyl, acetylvaleryl, acetyl pentanoyl, unii-dk55dde86p, dk55dde86p, benzil-related compound, 47, heptanedione, fema no. 2543
PubChem CID 60983
IUPAC navn heptane-2,3-dione
SMIL CCCCC(=O)C(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Heptanedione
Tæthed 0.92
Kogepunkt 64°C (18 mmHg)
Flammepunkt 40°C (104°F)
Brydningsindeks 1.416
Mængde 100 g
FN nummer UN1224
Beilstein 1700989
Formel vægt 128.17
Procent renhed ≥97%