Få mere at vide
2,3-dioxoindolin-7-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10059391
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Artikelnummer. 10059391
Brand: Thermo Scientific Maybridge KM10113EA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 25128-35-2
Molekylær formel C9H5NO4
Molekylvægt (g/mol) 191.14
MDL nummer MFCD00612492
InChI nøgle ROODQCZSWXEDJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dioxoindoline-7-carboxylic acid, isatin-7-carboxylic acid, 2,3-dioxo-2,3-dihydro-1h-indole-7-carboxylic acid, 1h-indole-7-carboxylic acid, 2,3-dihydro-2,3-dioxo, 2,3-dihydro-2,3-dioxo-1h-indole-7-carboxylic acid, 2,3-dioxo-1h-benzo d azolidine-7-carboxylic acid, 2,3-dioxoindoline-7-carboxylicacid, 7-isatincarboxylic acid, pubchem24310, d0y0xq
PubChem CID 2779383
IUPAC navn 2,3-dioxo-lH-indol-7-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CC=CC2=C1NC(=O)C2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Dioxoindoline-7-carboxylic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 191.14
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Dioxoindoline-7-carboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 2,3-Dioxoindoline-7-carboxylic acid