Få mere at vide
2,3-dimethylphenylhydrazinhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11417857
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11417857 5 g 5g
11427857 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11417857 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16526.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 56737-75-8 | C8H13ClN2 | 172.656 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56737-75-8
Molekylær formel C8H13ClN2
Molekylvægt (g/mol) 172.656
MDL nummer MFCD00013380
InChI nøgle UKAYNIJBIXNDDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dimethylphenylhydrazine hydrochloride, 2,3-dimethylphenyl hydrazine hydrochloride, 1-2,3-dimethylphenyl hydrazine hydrochloride, acmc-1atp8, 3-hydrazino-o-xylene hydrochloride, 2,3-dimethylphenylhydrazine, chloride, hydrazine, 2,3-dimethylphenyl-, hydrochloride 1:1
PubChem CID 2774885
IUPAC navn (2,3-dimethylphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMIL CC1=C(C(=CC=C1)NN)C.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride
Smeltepunkt ∼210°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 6096287
Formel vægt 172.66
Procent renhed 97%