Få mere at vide
(2,3-Dimethylphenyl)-1H-imidazol-5-ylmethanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2,3-Dimethylphenyl)-1H-imidazol-5-ylmethanone |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N2O/c1-8-4-3-5-10(9(8)2)12(15)11-6-13-7-14-11/h3-7H,1-2H3,(H,13,14) |
| Formel vægt | 200.095 |