Få mere at vide
2,3-Dimethylbenzotrifluoride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dimethylbenzotrifluoride |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9F3/c1-6-4-3-5-8(7(6)2)9(10,11)12/h3-5H,1-2H3 |
| Formel vægt | 174.0656 |